Learn More
Cole-Parmer™ Bloc chauffant/réfrigérant standard de paillasse
Click to view available options
Longueur (métrique):
46,4 mm
Description
- Refroidissez, congelez, chauffez ou mélangez des échantillons biologiques sur votre poste de travail
- Stockez 5 programmes en mémoire pour profiter de routines précisément chronométrées et reproductibles
- Choisissez les blocs pour les tubes à centrifuger, les plaques de dosage, les plaques et tubes PCR, etc.
- Affichage LCD à deux lignes indiquant les températures définie et réelle
- Minuterie de compte à rebours de 30 jours avec alarme et auto/off
- Enregistreur de données intégré et port RS-232 I/O pour une communication bidirectionnelle
- La conception Peltier à haut rendement énergétique refroidit ou chauffe les échantillons biologiques de -10 à 100°C avec un contrôle numérique de ±1°C
- Idéal pour une variété d’applications telles que le stockage d’enzymes ou de bibliothèques d’ADN, le maintien d’une température de 14°C pour les réactions de ligature et l’incubation ou la désactivation de réactions enzymatiques.
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour tubes à centrifuger, plaques de dosage, plaques et tubes PCR |
Matériau | Aluminium |
Plage de températures (métrique) | –10°C à +100°C |
Type | Incubateur réfrigéré |
Comprend | Module chauffant/réfrigérant, cordon d’alimentation, manuel d’instructions et alimentation de 12V CC |
Stabilité de la température | ± 1°C |
Dimensions (L x l x H) | 46,4 x 42,8 x 37,4 mm |
Longueur (métrique) | 46,4 mm |
Largeur (métrique) | 42,8 mm |
Hauteur (métrique) | 37,4 mm |