Learn More
Solution tampon standard pH 4,01, WTW™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Description
- Pour applications de précision
- Solutions tampons standard traçables au PTB/NIST (solutions tampons de référence professionnelle) pour les applications de précision - utilisation en toute sécurité
- Solutions tampon universelles
- Précision élevée : pH ±0,02
- Les solutions tampon conformes à la norme DIN 19266-01: 2000 sont les solutions tampons les plus largement distribuées
- Les solutions tampon standard WTW sont certifiées traçables au PTB/NIST et peuvent donc être utilisées en toute sécurité
- En solution tampon standard, les tampons pH 4,006 et PL4 sont disponibles en flacons de 250 ml
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Incolore |
| Certificat d’analyse | DIN/NBS |
| Densité | 1.13 g/cm3 |
| À utiliser avec (application) | Pour applications de précision |
| pH | 4.01 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 250 ml |
| Conditionnement | Flacon |