Learn More
Solution tampon étalon pH 4,01, 6,87 et 9,18, SI Analytics™
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
3 x 20 Ampules
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, hydrogénophtalate de potassium
- Le produit ne contient pas de quantités pertinentes de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillées sur le lieu de travail
- Absorbez avec un matériau de liaison des liquides (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.01g/cm3 |
| pH | 4.01, 6.87, 9.18 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 3 x 20 Ampules |
| Formule | Water, potassium hydrogenphthalate |
| Odeur | Odorless |
| Conditionnement | Ampoules FIOLAX™ |
| Stérilité | Sterile |
| Afficher plus |