Learn More
Solution tampon standard pH 6,87, WTW™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11785154
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11785154
Marque: WTW 109120
Edge
En solution tampon standard, les tampons pH 6,865 et PL7 sont disponibles en flacons de 250 ml avec une grande précision de pH ±0,02
  • En solution tampon standard, les tampons pH 6,865 et PL7 sont disponibles en flacons de 250 ml
  • Solutions tampons standard traçables au PTB/NIST (solutions tampons de référence professionnelle) pour les applications de précision - utilisation en toute sécurité
  • Ils ont une grande précision de pH ±0,02
  • Solutions tampon standard conforme à la norme DIN 19266-01: 2000
  • Solutions tampon universelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
Certificat d’analyse DIN/NIST
À utiliser avec (application) Pour applications de précision
pH 6.87
Forme physique Liquid
Quantité 250 ml
Conditionnement Flacon