Learn More
Solution tampon standard pH 7, SI Analytics™
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
60 Ampules
Conditionnement:
1 pièce
250mL
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, hydrogénophosphate disodique, acide citrique
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 101°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.01g/cm3 |
| pH | 7 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 60 Ampules |
| Formule | Eau, hydrogénophosphate disodique, acide citrique |
| Odeur | Odroless |
| Conditionnement | Ampoules FIOLAX™ |
| Stérilité | Sterile |
| Afficher plus |