Learn More
Solution tampon standard, SI Analytics™
Code produit. 10035210 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
60 ampoules
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10035210
Marque: SI Analytics 285138262
Solution tampon SI Analytics™ Standard pH 9,18 résiste aux variations de pH lorsque de petites quantités d’alcali y sont ajoutées.
  • Comprend un certificat du fabricant
  • Mélange avec les composants suivants : Eau, tétraaborate de disodium décahydraté
  • Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
  • Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
Densité 1g/cm3
pH 9.18
Forme physique Liquid
Quantité 60 ampoules
Formule Eau, tétraaborate de disodium décahydraté
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoules FIOLAX™
Stérilité Sterile
Tension de vapeur 23hPa
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau