Learn More
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles
These Standard Conical Bioprinting Nozzles are designed fo use with Matribot™ Bioprinter. They are made from polypropylene, have a female Luer connector, and are available in 22G, 25G, and 27G.
55.65€
Spécification
Type de produit | Buses de biorinçage |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Description | Avec connecteur Luer femelle |
Longueur (impériale) | 1,26 in |
Longueur (métrique) | 32 mm |
Code produit | Marque | Jauge | Nozzle Diameter (Metric) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jauge | Nozzle Diameter (Metric) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17790789
|
Corning™
6167 |
22 G | 410 μm | Bleu |
55.65€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17780789
|
Corning™
6166 |
25 G | 250 μm | Rouge |
55.65€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17770789
|
Corning™
6165 |
27 G | 200 μm | Transparent |
55.65€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Made of polypropylene
- Feature a female Luer connector
- Available in 22 G, 25 G, and 27 G.
Spécification
Buses de biorinçage | |
Avec connecteur Luer femelle | |
32 mm |
Polypropylène | |
1,26 in | |
50 buses |