Learn More
Thermo Scientific™ Seringues étanches aux gaz, manuelles, à aiguille amovible pour instruments GC
Utilisez les seringues à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour une introduction manuelle, précise et reproductible des échantillons dans les instruments GC, avec ou sans aiguille.
Marque:  Thermo Scientific™ 365KLG81
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11524070
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Bénéficiez de la durabilité, de la clarté et de la précision des seringues à aiguille amovible manuelles Thermo Scientific™. Utilisées pour l’injection manuelle d’échantillons dans les instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC) avec ou sans aiguille, elles fournissent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, jour après jour. Choisissez parmi plusieurs tailles et types. Ces seringues sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
  • Pointe carrée pour éviter d’endommager l’injecteur
  • Grande variété de volumes
  • Précision grâce à la fabrication en verre borosilicaté et en acier inox
  • Conception robuste et marquages faciles à lire
Spécification
Spécification
22s G
Gas Tight GC Autosampler Syringe, Removable Needle
365 RN461
1 mL
Arrondi
365RNL35
50 mm
No
1/Ea.
50 mm
Instruments GC