Learn More
Thermo Scientific™ Système standard à flacon à usage unique, PETG, jeu de bouchons à 3 ports, 2 L
Le système de flacons à usage unique en PETG Thermo Scientific™ comprend un flacon en PETG carré Nalgene, un bouchon équipé de ports 53 B avec une ligne de ventilation à filtre et deux lignes de raccordement à bouchon de 1/4 po
Marque: Thermo Scientific™ SB00010-I
Informations supplémentaires : Poids : 5.17000kg
Description
Principaux avantages :
- Conçu pour un large éventail d’applications, notamment la bioproduction, les sciences de la vie et l’utilisation générale en laboratoire
- Permet d’éliminer les étapes d’installation et de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables
- Permet de réduire les risques de contamination croisée
- Permet une flexibilité spécifique au procédé grâce à plusieurs tailles de flacons
Détails de l’assemblage :
- Les flacons sont disponibles avec des surfaces de contact en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate glycol (PETG)
- Chaque flacon est surmonté d’un assemblage comprenant un bouchon, un disque et une tubulure
- La plupart des assemblages ont deux ports avec une tubulure C-Flex™ ; la taille 2 L comprend un troisième port, également équipé d’une tubulure C-Flex
- Sur chaque assemblage, une ligne est dédiée à la ventilation
- Les deuxième et troisième lignes sont destinées au transfert de liquide et comprennent des raccords de bouchon de 1/8 po, à utiliser avec votre équipement de soudage ou d’étanchéité préféré
- La trajectoire du fluide du produit fini a été validée conformément à la norme AAMI TIR33 avec un niveau garanti de stérilité 10-6 (SAL)
Spécification
67,62 oz. | |
PETG | |
Système standard de flacon à usage unique | |
Bouchon à vis | |
Stérile |
2 L | |
Conserver à température ambiante. | |
Oui | |
Polypropylène |