Learn More
Sampling Systems™ Boîtes à nervures pour séparation d’échantillons en acier standard
Ces séparateurs d’échantillons faciles à utiliser en acier standard permettent de diviser et de réduire les échantillons en vrac.
Marque: Sampling Systems™ 8600M-10
Informations supplémentaires : Poids : 8.07840kg
Description
- Il suffit de déposer l’échantillon sur le dessus pour séparer l’échantillon en deux
- Fractionne les gouttes d’échantillon dans les boîtes à nervures situées en dessous
- Il est recommandé que la largeur des fentes soit 2,5 à 3 fois supérieure au diamètre de la plus grande particule à diviser
- Disponible dans une vaste gamme de tailles
Spécification
Boîte à nervures | |
3.26 L | |
Division et réduction des échantillons en vrac | |
10 mm |
Acier standard | |
12 enfichables | |
240 x 196 x 109 mm |