Learn More
Ratiolab™ Sacs à déchets standard
Une excellente option pour l’élimination du matériel de laboratoire contaminé.
49.75€ - 174.00€
Spécification
Type de produit | Sachet à déchets standard |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (métrique) | 32 l |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Applications pour l’élimination des déchets |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13475879
|
Ratiolab™
7001210 |
600 x 800 x 0,05 mm | 100 / boîte |
49.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15134492
|
Ratiolab™
7001212 |
600 x 800 x 0,1 mm | 125/paquet |
174.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Fabriqués en film de polypropylène très résistant
- Avec une large couture au fond
- Autoclavable à 134°C (le sac ne doit pas être complètement fermé)
Spécification
Sachet à déchets standard | |
32 l | |
Applications pour l’élimination des déchets |
Autoclavable | |
Oui | |
Polypropylène |