Learn More
Chlorure stanneux, dihydraté, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15127352 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 15127352
Marque: Avantor J.T.Baker 398005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Adapté pour la détermination du mercure
Identifiants chimiques
CAS 10025-69-1
Formule moléculaire SnCl2·2H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Stannous Chloride
Note relative au nom Dihydrate
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Poids de la formule 225.63
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.71kg