Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amidon, pour la biochimie, pomme de terre, hydrolysé pour l’électrophorèse
Catalog Number p-29623
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
9005-25-8
C12H22O11
342.30
MFCD00082026,MFCD00132834
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
439341
CHEBI:18167
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
9005-25-8
C12H22O11
342.30
MFCD00082026,MFCD00132834
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
439341
CHEBI:18167
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs pour électrophorèse
• Amidon de pomme de terre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Starch
Couleur Blanc
Note relative au nom Hydrolyzed for Electrophoresis
Forme physique Poudre cristalline fine
Merck Index 14, 8798
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Quantité 100 g
Qualité Biochimie
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 20% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 1% max.