Learn More
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations), Thermo Scientific™
For iodometric titrations
31.90€ - 272.00€
Spécification
| CAS | 9005-84-9 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C12H22O11 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 342.297 |
| Numéro MDL | MFCD00082026 |
| Clé InChI | GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15434125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.AP |
500mL |
32.30€ 31.90€ / 500mL Économisez 0.40€ 1% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15447475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.K2 |
1L |
54.30€ 53.70€ / 1L Économisez 0.60€ 1% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15457475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.K7 |
4L |
95.80€ 94.71€ / 4L Économisez 1.09€ 1% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15444125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.M4 |
20L |
275.00€ 272.00€ / 20L Économisez 3.00€ 1% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
| 9005-84-9 | |
| 342.297 | |
| GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N | |
| 439341 | |
| (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
| C12H22O11 | |
| MFCD00082026 | |
| alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
| CHEBI:18167 | |
| C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-686-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GM5090000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures