Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs accepteurs pYSG-IBA StarGate™ pour l’expression des levures
Conçus pour l’expression de haut niveau de protéines recombinantes dans les levures en introduisant le gène d’intérêt sous le contrôle du promoteur CUP1 inductible par Cu++.
Marque:  IBA Lifesciences 5-4745-001
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 15673818
  • 266.00€ / 5µg
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
Vecteurs d’expression de levures pYSG-IBA
Le vecteur pYSG-IBA permet l’expression de haut niveau des protéines dans la levure.
  • Le vecteur porte le promoteur inductible par le cuivre (CUP1) pour une expression contrôlée de haut niveau.
  • La protéine recombinante exprimée sera localisée dans le cytoplasme.
  • Expression de haut niveau dans la levure avec un nombre de copies élevé
  • Favorise le repliement correct des protéines et la production de protéines solubles : les corps d’inclusion se forment rarement
  • Expression étroitement régulée due au promoteur CUP1 inductible par Cu++
  • Gène de résistance à l’ampicilline et marqueurs Leu2-d et URA3 dans chaque vecteur
  • Marqueur d’auxotrophie Leu2-d pour la sélection afin d’augmenter le nombre de copies plasmidiques pendant l’expression
  • Marqueur d’auxotrophie URA3 pour la sélection après transformation
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pYSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pYSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Spécification
Liquide
pYSG-IBA 145
leu2-d et URA3
CUP1
Tampon TE de 20 µl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 µg
Marqueur Twin-Strep-tag™ pour extrémité N-terminale et marqueur His Tag (6x) pour extrémité C-terminale
5 µg
Clonage de gènes d’intérêt pour une utilisation dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes
Système StarGate™, cellules hôtes de levures
Sulfate de cuivre
8
Vecteur accepteur pour l’expression des levures
2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
250 ng/μl
Transparents