Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de STAT3 (Total/Phospho) humain InstantOne™
InstantOne ELISA
Marque: Invitrogen™ 85-86103-11
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.23750kg
Alert:
Les ELISA Total/Phospho InstantOne contiennent des réactifs pour un total de 96 puits (total de 48 puits / 48 puits phospho)
Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot
Includes:
- Manuel d'utilisation
- Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
- Tampon de lyse cellulaire (5X)
- Solution activatrice
- Tampon de lavage (10x)
- Réactif d’anticorps de capture STAT3 (Total)
- Réactif d’anticorps de capture phospho-STAT3 (Tyr705)
- Réactif d’anticorps de détection STAT3 (Total)
- Réactif d’anticorps de détection phospho-STAT3 (Tyr705)
- Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
- Réactif de détection (substrat TMB)
- Solution d’arrêt
- Joint de plaques
Description
Le test ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise du STAT3 total et phosphorylé humain dans les lysats cellulaires. Une détection du STAT3 de souris et de rat est attendue. Le kit ELISA InstantOne™ permet une analyse rapide des échantillons en une heure environ. Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.
STAT3 appartient à la famille des protéines STAT (signal transducers and activators of transcription - transmetteurs du signal et activateurs transcriptionnels) qui sont phosphorylées par les kinases associées aux récepteurs, transloqués au noyau et agissant comme facteurs de transcription en réponse aux cytokines et aux facteurs de croissance. Des coactivateurs tels que les liaisons protéiques CREB sont nécessaires pour l’activation transcriptionnelle par STAT3. STAT3 peut également être activé par interféron alpha, interféron gamma, EGF, PDGF et IL6. La phosphorylation sur la tyrosine 705 par JAK1 et JAK2 est essentielle pour la formation de dimères STAT3, la translocation nucléaire et l’activité de liaison de l’ADN. Chez l’homme, le gène STAT3 se trouve sur le bras q du chromosome 17. STAT3 a été activé par IFN alpha, mais pas par IFN bêta. Les facteurs de transcription associés à STAT3 sont c-Jun et la liaison protéique de l’activateur cyclique sensible à l’AMP (CREB). STAT3 modère l’expression d’une variété de gènes en réponse aux stimuli cellulaires et joue ainsi un rôle clé dans de nombreux processus cellulaires tels que la croissance cellulaire et l’apoptose. Il a été démontré que la petite GTPase Rac1 se lie et régule l’activité de STAT3 alors que la protéine PIAS3 est un inhibiteur spécifique de STAT3. Trois variantes de transcription épissées codant des isoformes distinctes de STAT3 ont été parallèlement décrites. La suppression du gène STAT3 chez les souris knock-out a été mortelle au début du stade embryonnaire.Spécification
P40763 | |
Kit ELISA | |
Humain, souris. | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ADMIO,ADMIO1,APRF,HIES | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
1 h 10 min |
Biotine | |
Lysats cellulaires | |
ELISA | |
6774 | |
Anticorps de capture, Réactif pour anticorps de détection, Plaque d’analyse InstantOne™, Tampon de lyse cellulaire, Solution activatrice, Tampon de lavage (10x), Réactif de substrat (TMB), Solution d’arrêt, Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé), Scellage des plaques | |
96 Tests | |
Lysat cellulaire (,20 μl) | |
Transducteur de signal et activateur de transcription, APRF | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche