Learn More
Abeba™ Chaussures 31392 avec contrôle de l’électricité statique
Code produit. 15628897
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15628897
Marque: Abeba™ 31392/36
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Propriétés antistatiques et traitement Sanitized™.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout de sécurité en composite
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3553)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Couleur Blanc
Matériau Microfibre
Dimensions 36
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Caoutchouc
Modèle 31392
Matériau au niveau des orteils Composite