Learn More
Acide stéarique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4510605 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Tambour en fibre
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
Code produit. 10002390
Marque: Thermo Scientific Acros 174490010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-11-4
Formule moléculaire C18H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Numéro MDL MFCD00002752
Clé InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
CID PubChem 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nom IUPAC Acide octadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearic acid
Point de fusion 67,0°C à 69,0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 361.0°C
Point d’éclair 196°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH3(CH2)16CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 02,IV,1206
Merck Index 15,893
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1g/21mL alcohol- 1g/6mL ccl4,1g/5mL benzene- 1g/3.4mL cs2,1g/2mL chloroform - 1g/26mL acetone,soluble in amyl acetate and toluene
Point de sublimation >90 °C
Poids de la formule 284.47
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre granuleuse, granulés ou flocons