Learn More
Acide stéarique, poudre (pressée trois fois), N.F., J.T. Baker™
Code produit. 15537824 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1.50kg
500g
Code produit. 15537824
Marque: Avantor J.T.Baker 034001
Identifiants chimiques
CAS 57-11-4
Formule moléculaire C18H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Numéro MDL MFCD00002752
Clé InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
CID PubChem 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nom IUPAC Acide octadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearic Acid
Point d’éclair 196.00°C
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 0.94kg
Poids de la formule 284.48
Qualité NF
Forme physique Poudre (pressée trois fois)