Learn More
Justrite™ Pot à paillasse en acier
Marque:  Justrite™ 10291
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.53600kg
Code produit. 11953629
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Bidon de trempage
• Pour nettoyer et immerger en toute sécurité de petites pièces dans un solvant
• Conforme aux prescriptions allemandes TÜV/GS et américaines FM/UL/ULC
• Les pièces à nettoyer sont positionnées sur le tamis pare-flamme
• Une pression sur la pièce provoque la descente du tamis pare-flamme dans le solvant
• Après nettoyage, le ressort de rappel repousse le tamis, il suffit ensuite de laisser sécher la pièce
• L'excès de solvant est récupéré dans le bidon
• Construction acier laqué jaune
• Tamis pare-flamme arrêtant la progression des flammes vers l'intérieur du bidon en cas d'incendie
• En accessoire, corbeille de trempage perforée φ 17cm
• Bidon trempage
Spécification
Spécification
Acier
4 l
267 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote