Learn More
asecos™ Bidon de sécurité tôle d’acier
Stockage sécurisé et transport interne de liquides inflammables
Marque:  asecos™ 23128
Informations supplémentaires : Poids : 1.29000kg
Code produit. 17866516
  • 111.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • avec robinet de dosage de précision en acier inoxydable (1.4301), avec purge, joint PTFE, blocage de flamme intégré (amovible) et bague de protection en plastique
  • avec autocollant de sécurité en plusieurs langues pour l’indication du contenu
Spécification
Spécification
1.3 gal.
Jaune
8.39 in.
14.57 in.
2.84 lb.
5 L
Acier
213.00 mm
370.00 mm
1.29 kg