Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized)
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
- STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized) is a complete, serum- and animal component-free medium and supplement kit that supports highly efficient differentiation of human ES cells and iPS cells that have been maintained in TeSR™-E8™ to definitive endoderm
- Cells differentiated using the STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized) express high levels of endoderm markers, including CD184 (CXCR4) and SOX17
- When used in combination with Vitronectin XF™, the STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized) provides a completely xeno-free workflow for the generation of multipotent definitive endoderm
- Optimized for differentiation of cells maintained in TeSR™-E8™
Spécification
Spécification
Type de cellule | Airway Cells, Endoderm, PSC-Derived, Hepatic Cells, Intestinal Cells, Pancreatic Cells, Pluripotent Stem Cells |
À utiliser avec (application) | Cell Culture, Differentiation |
Quantité | 1 kit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Definitive Endoderm Kit (TeSR™-E8™ Optimized)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu