Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Neural Induction Medium
Code nomenclature Nacres: NA.71
Click to view available options
Quantité:
250 ml
2 x 250 ml
Conditionnement:
2 pièces
250mL
Description
- STEMdiff™ Neural Induction Medium is a defined, serum-free medium for the neural induction of human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells
- This medium enables highly efficient generation of neural progenitor cell using either embryoid body- or monolayer culture-based protocols
Spécification
Spécification
Type de cellule | Neural Cells, PSC-Derived, Neural Stem and Progenitor Cells, Pluripotent Stem Cells |
À utiliser avec (application) | Cell Culture, Differentiation |
Quantité | 250 ml |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Neural Induction Medium
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu