Learn More
Motic™ Stéréomicroscope SFC-11C-N2GG
Offre une utilisation confortable et sans fatigue. Le stéréomicroscope Motic™ SFC-11C-N2GG comprend une tête binoculaire rotative sur 360° et inclinée à 45°.
Marque: Motic™ PX11426201
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
- Tête binoculaire, inclinaison de 45°, rotation de 360°
- Oculaires grand champ WF10X/20 mm
- Changeur d’agrandissement de tourelle porte-objectifs (1X, 3X)
- Grossissement : 10X-30X
- Distance de travail de 95 mm
- N2GG : Socle avec statif et support de tête
- Système de mise au point grossière avec ajustement de la tension
- Source de lumière halogène incidente de 12 V/15 W et transmise de 12 V/10 W
- avec contrôle d’intensité
- Alimentation principale 220 V-240 V (CE)
- Plateau d’exposition noir / blanc en verre dépoli, filtre bleu et housse de protection
Spécification
2X, 4X | |
Pivotant | |
WF10X/20 mm |
Classmag 41 | |
Halogène, incident | |
1 de chaque |