Learn More
Millipore™ Ensemble de filtration à vide Stericup™
Sterilize tissue culture media, protein and DNA solutions. MilliporeSigma™ Stericup™ Vacuum Filter Unit combines a 500mL Steritop bottle top filter unit, which uses a 0.22µm pore size PES membrane, with a 500mL no-tip receiver flask. Gamma radiation s
Marque: Millipore™ SCGPU05RE
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 3.42000kg
Description
- Membrane en PES Millipore Express™ Plus avec une taille de pores de 0.22 μm testée sur cellules souches pour un débit rapide et une stérilisation à liaison protéique faible
- Une petite languette maintient le préfiltre en microfibre de verre AP20 en place pendant la filtration (préfiltres à commander séparément, voir 10258330).
- Conception de flacon offrant une meilleure prise et empêchant tout basculement pour faciliter la manipulation et améliorer la stabilité pendant la filtration
- Flacons receveurs avec fond renfoncé pour faciliter l’empilage et le stockage des flacons fermés
- Idéale pour :
- Stérilisation de milieux de culture et d’additifs
- Filtration de solutions protéiques et de suspensions de virus
- Filtration d’ADN et d’autres solutions aqueuses
Spécification
Transparent avec adaptateur bleu | |
Polyéthersulfone (PES) | |
Gamma-irradiated | |
Filtration stérile | |
Vide | |
45°C | |
500 ml | |
12.5 cm |
PS | |
0.22 μm | |
40 cm2 | |
Filtre adaptable sur flacon avec membrane en PES, flacon récepteur avec bouchon, adaptateur / connecteur | |
12/boîte | |
Ensemble de filtration à vide | |
263 mm | |
73 mm |