Learn More
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PES stérile
Conçu pour la filtration et la purification en milieu stérile. Le filtre à seringue en PES stérile Fisherbrand™ est doté d’une membrane en PES dans un boîtier en polypropylène pour la purification de solutions de culture tissulaire à partir d’une seringue standard. Membranes d’un diamètre de 33 mm disponibles avec des porosités de 0,2 ou de 0,45 μm.
104.00€ - 113.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Type de filtre | PES |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Purification de solutions de culture tissulaire, tampons |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15206869
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
104.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15216869
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
113.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéal pour la purification de solutions et de tampons de culture tissulaire
- Haut débit d’échantillons avec faible liaison protéique
- Membrane en polyéthersulfone (PES) hydrophile de 33 mm
- Boîtier en polypropylène robuste et résistant aux produits chimiques
Spécification
Blanc | |
Stérile | |
PP | |
Filtre pour seringue |
PES | |
Purification de solutions de culture tissulaire, tampons | |
Lot de 50 | |
33 mm |