Learn More
Thermo Scientific™ Sachets autoclaves Sterilin™
Les sacs pour autoclaves Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
Marque: Thermo Scientific™ 509HT
133.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 2.73600kg
Description
Les sacs pour autoclaves Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
- Les sacs en PEHD sont adaptés à la stérilisation à 121°C et les sacs en polypropylène sont adaptés à l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants à 135°C
- Des “boîtes à mouchoirs” pratiques permettent la distribution individuelle des sacs
- Supports en fil métallique revêtu ou supports en carton disponibles pour une utilisation avec les sacs pour autoclaves
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Sachets pour autoclaves (PP) | |
200 | |
660 x 305 mm | |
660 mm | |
305 mm |
Polypropylène | |
135°C | |
26 in | |
12 in |