Learn More
Thermo Scientific™ Cuvettes Sterilin™
Bénéficiez d’une très haute qualité optique en spectrophotométrie grâce à la simplicité d’utilisation des cuves Thermo Scientific™ Sterilin™ en polystyrène ou en acrylique.
Marque:  Thermo Scientific™ 222M
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 11708958
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Bénéficiez d’une très haute qualité optique en spectrophotométrie grâce à la simplicité d’utilisation des cuves Thermo Scientific™ Sterilin™ en polystyrène ou en acrylique.
  • Choix de matériau : polystyrène de qualité optique pour une utilisation avec les longueurs d’ondes visibles (340 à 900 nm) ou acrylique de qualité optique (PMMA) pour une utilisation avec les longueurs d’ondes de l’ultraviolet (300 à 900 nm)
  • Chaque paquet contient des cuves d’une même cavité de moule pour garantir une variation des dimensions minimale
  • Variation d’absorption standard entre les cuves meilleure que ±0,005 unités d’absorbance
  • Deux tailles disponibles : cuve semi-micro et cuve macro
  • Longueur du trajet optique standard de 10 mm
  • Côtés dépolis sur la cuve, ce qui offre une parfaite zone de marquage et de manipulation
  • Fenêtres encastrées pour réduire le risque de rayure au cours de l’utilisation
  • Pour une plus grande facilité d’utilisation, une flèche indique le sens de transmission de la lumière
  • Conditionnées dans des plateaux en mousse en polystyrène expansé (PSE) pour une protection optimale garantissant un produit sans rayures au moment de l’utilisation
Informations de commande
  • Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Spécification
Non stérile
Cuve type macro
PMMA
10 mm
32,5 mm
10 mm
Cuve type macro
2,5 à 4,5 ml
100 sachets/500 boîtes
De 300 à 900 nm
Spectrophotomètres et photomètres
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Remarque :
Les cuves ne doivent pas être utilisées pour le stockage d’échantillons à long terme. Lors de l’utilisation d’acide chlorhydrique, il est recommandé d’utiliser du film de scellage sur la cuve car l’instrument est sensible aux vapeurs d’acide.