Learn More
Thermo Scientific™ Cuvettes Sterilin™
Bénéficiez d’une très haute qualité optique en spectrophotométrie grâce à la simplicité d’utilisation des cuves Thermo Scientific™ Sterilin™ en polystyrène ou en acrylique.
Marque: Thermo Scientific™ 221S
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 1.33200kg
Description
Bénéficiez d’une très haute qualité optique en spectrophotométrie grâce à la simplicité d’utilisation des cuves Thermo Scientific™ Sterilin™ en polystyrène ou en acrylique.
- Choix de matériau : polystyrène de qualité optique pour une utilisation avec les longueurs d’ondes visibles (340 à 900 nm) ou acrylique de qualité optique (PMMA) pour une utilisation avec les longueurs d’ondes de l’ultraviolet (300 à 900 nm)
- Chaque paquet contient des cuves d’une même cavité de moule pour garantir une variation des dimensions minimale
- Variation d’absorption standard entre les cuves meilleure que ±0,005 unités d’absorbance
- Deux tailles disponibles : cuve semi-micro et cuve macro
- Longueur du trajet optique standard de 10 mm
- Côtés dépolis sur la cuve, ce qui offre une parfaite zone de marquage et de manipulation
- Fenêtres encastrées pour réduire le risque de rayure au cours de l’utilisation
- Pour une plus grande facilité d’utilisation, une flèche indique le sens de transmission de la lumière
- Conditionnées dans des plateaux en mousse en polystyrène expansé (PSE) pour une protection optimale garantissant un produit sans rayures au moment de l’utilisation
- Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Non stérile | |
Cuve type semi-micro | |
PS | |
10 mm | |
22 mm | |
4,5 mm |
Cuve semi-micro | |
1,5 à 3,0 ml | |
100 sachets/500 boîtes | |
De 340 à 900 nm | |
Spectrophotomètres et photomètres |
Remarque :
Les cuves ne doivent pas être utilisées pour le stockage d’échantillons à long terme. Lors de l’utilisation d’acide chlorhydrique, il est recommandé d’utiliser du film de scellage sur la cuve car l’instrument est sensible aux vapeurs d’acide.