Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en polypropylène de 30 ml Sterilin™
Fixez une excellente résistance chimique et à la température avec le récipient résistant aux fuites de ml conforme à la norme kPa et le récipient résistant aux fuites CE avec le bouchon Quickstart / tour.Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ce récipient étanche de 30 ml avec marquage CE et bouchon Quickstart qui se ferme en 1/2 tour. Il est capable de résister à une pression de 95 kPa.
Marque: Thermo Scientific™ 128SB/P
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.14000kg
Description
Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ces récipients universels étanches de 30 ml conformes 95 kPa avec marquage CE Thermo Scientific™ Sterilin™ en polypropylène 30 ml. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Caractéristiques :
- Fabrication aseptique, PP ultra-transparent
- Étanchéité testée conformément à la norme BS EN 14254 Annexe D
- Adaptés à une centrifugation à 9,500 × g
- Couvercle multi-joints QuickStart pour une meilleure manipulation et une étanchéité inégalée
- Numéro de lot imprimé sur chaque récipient afin de faciliter la traçabilité complète
- Étiquetés des informations patient et disponibles non dosés ou dosés avec du conservateur à base d’acide borique (0.4 g), ou avec une cuillère en vrac
Alertes de commande :
Disponibles uniquement dans certaines régions
Spécification
Container | |
Cylindrical | |
30 mL | |
Multi-Seal | |
31 mm | |
Imprimé |
PP | |
Sterile | |
Soumis à des tests d’étanchéité conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Marquage CE conforme à la directive européenne 98/79/CE. | |
Récipient universel avec cuillère | |
94 mm | |
400 |