Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage d’eau Sterilin™
696.91 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 ml
500 ml
1000 ml
Forme:
Carré
Rectangle
Rond
Description:
Dosé à 120 mg/l
Dosé à 20 mg/l
Non dosé
Matériau:
PET
PS
Description
Effectuez un échantillonnage facile de l’eau chlorée ou non chlorée en vue d’une analyse microbienne grâce aux flacons d’échantillonnage de l’eau Thermo Scientific™ Sterilin™. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
- Fabriquées avec :
- Polystyrène flexible
- PETG robuste non toxique
- NOUVEAU, PRT léger pour une meilleure manipulation
- Livrés vides ou prédosés avec du thiosulfate de sodium
- Les flacons en polystyrène et en PETG sont dotés d’étiquettes à code couleur pour faciliter la différenciation :
- Bleu : dosé
- Vert : non dosé
- Flacons inviolables pour préserver l’intégrité des échantillons
- Numéro de lot pour une traçabilité totale
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Dose de 20 mg/h : convient à la neutralisation des échantillons d’eau avec une faible concentration de chlore
- Dose de 120mg/h : convient à la neutralisation des échantillons d’eau avec une concentration élevée de chlore
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Naturel |
Description | Dosé à 20 mg/l |
Matériau | PET |
Nbre par carton | 144 |
Stérilité | Irradié aux rayons gamma |
Forme | Rectangle |
Matériau du bouchon | HDPE |