Learn More
Buerkle™ Échelle SteriPlast™ / LaboPlast™
Convient à la prise d’échantillons de liquides et de milieux visqueux ainsi que de poudres et de granulés. La louche a un fond très lisse et des coins arrondis. Cela permet d’atteindre n’importe quel coin d’un récipient ou de prendre le milieu directement à partir du fond du récipient.
19.50€ - 24.30€
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
|---|---|
| Quantité | 10 |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |
| Jetable | Oui |
| Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17230614
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5022 |
Stérile |
33.95€ 24.30€ / 10 pièces Économisez 9.65€ 28% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17220614
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-5021 |
23.70€ 19.50€ / 10 pièces Économisez 4.20€ 17% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
- PS
- Blanc
- Conditionnés individuellement et stérilisés en option
- Longueur de la poignée 300 mm
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
| Non autoclavable | |
| 30 ml | |
| Oui | |
| 300 mm | |
| Long manche |
| 10 | |
| Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA | |
| Ladle | |
| Polystyrène |