Learn More
Merck Filtres à membrane renforcée
Ne contiennent pas d’amiante ni de fibre de verre
110.00€ - 270.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | Polymères d’ester de cellulose |
Porosité | 0,5 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Débit | Qualité | Particle Retention | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Débit | Qualité | Particle Retention | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10052233
|
Merck
RW0309000 |
9 cm | 50 mL/min/cm2 | RW03 | 0,45 µm |
218.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10688833
|
Merck
RW0609000 |
9 cm | 150 mL/min/cm2 | RW06 | 0,8 µm |
235.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10340842
|
Merck
RW1904700 |
4,7 cm | 260 mL/min/cm2 | RW19 | 1,2 µm |
113.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10307703
|
Merck
RW1914250 |
14,2 cm | 260 mL/min/cm2 | RW19 | 1,2 µm |
240.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10268761
|
Merck
RW0304700 |
4,7 cm | 50 mL/min/cm2 | RW03 | 0,45 µm |
110.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10012283
|
Merck
RW0604700 |
4,7 cm | 150 mL/min/cm2 | RW06 | 0,8 µm |
110.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11526415
|
Merck
RW0614250 |
14,2 cm | 150 mL/min/cm2 | RW06 | 0,8 µm |
270.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Fabriqués à partir de polymères microporeux homogènes d’esters de cellulose formés autour d’une toile en polyester. Disponibles en trois calibres.
- Les filtres RW03 offrent une efficacité de rétention maximale en clarification submicronique ; ils peuvent également servir de préfiltres aux filtres de 0,2 à 0,45 μm
- Les filtres RW06 et 19 offrent des efficacités de rétention inférieures à la série RW03 en clarification submicronique
- Les filtres RW06 peuvent également servir de préfiltres aux filtres de 0,45 à 0,8 μm
- Les filtres RW19 conviennent comme préfiltres aux filtres de 0,8 à 1,2 μm
Spécification
Autoclavables | |
Filtre à tamis | |
0,5 μm | |
Hydrophile | |
158°F | |
0,007 in | |
Membranes filtrantes |
Blanc | |
Polymères d’ester de cellulose | |
Stérile | |
unie | |
70deg;C | |
200 µm | |
Hydrophile |