Learn More
Sampling Systems™ Micro-Spatules SteriWare™
Dotées d’une lame d’échantillonnage étroite, les micro-spatules permettent de prélever des échantillons dans de très petits récipients tels que des flacons. Les microspatules SteriWare™ Sampling Systems™ sont idéales pour la manipulation de petites quantités de poudres et de granulés.
Marque: Sampling Systems™ 8015NR-170S
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Lames disponibles en plusieurs épaisseurs. Conviennent parfaitement aux flacons de petites tailles ou aux récipients pour échantillons
- Également disponibles en PEHD pour une résistance chimique accrue
Spécification
Polystyrène | |
Oui | |
Rouge | |
6 mm |
0,5 mL | |
Stérile | |
170 mm |