Learn More
Scienceware Kit de tête d’agitation
Simplify your stirring with this Cross Magnetic Stir Bar Kit.
Marque:  Scienceware 04765-00
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Code produit. 15105764
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Chemically inert.
  • Low friction.
  • Leakproof PTFE coating.
  • Kits each offer a wide variety of stir bar sizes to accomodate different glassware in the lab.
Spécification
Spécification
5 Bars
Kit de tête d’agitation