Learn More
Kinematica™ Poussoir pour broyeur Polymix™ MFC 90 D
Pour l’insertion active de matériaux fibreux, qui n’atteignent pas la chambre de broyage à cause de leur poids
Marque: Kinematica™ 35080001
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
Poussoir | |
Insertion active de matériaux fibreux, qui n’atteignent pas la chambre de broyage à cause de leur poids | |
PX-MFC 90 D |