Learn More
Kartell™ Bouchon, conique, caoutchouc rouge, diamètres supérieur \ inférieur de 13 x 10 mm, hauteur de 18 mm
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon, une bouteille ou un tube.
Marque:  Kartell™ 0113200
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12661006
  • 8.15€ / 25 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.
  • À usage général
  • Caoutchouc rouge
  • Forme conique
  • Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur
Spécification
Spécification
Rouge
18mm
10 mm
13 mm
Caoutchouc
Laboratoire général
10 x 18mm
Bouchon conique
25/boîte
Conique