Learn More
Solution de tampon STP modèle 10 pH 10
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 mL
Förpackningsstorlek
50mL
Beskrivning
Solutions de tampons techniques pour pH 2,00, pH 4,01, pH 7,00 et pH 10,01 : pH 4,01, pH 7,00. Ceci permet d’adapter facilement les tailles en vrac à une utilisation individuelle. Le tampon 10.0 est un cas spécial : il ne convient toujours qu’aux dispositifs InoLab™ du niveau de série 1, 2, 3, aux instruments de mesure portatifs 3xx ainsi qu’à plusieurs autres anciens dispositifs. Toutes les solutions de tampons techniques modernes sont traçables au PTB (Physical Technical Government Agency) ou NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis). Leur précision de pH est de ± 0,03.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 10 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 50 mL |
| Conditionnement | Flacon |
| Traçabilité au NIST | Yes |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering