Learn More
Solution de tampon STP modèle 10 pH 10
Produktkod. 11801703
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 mL
Förpackningsstorlek
50mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11801703
missing translation for 'mfr': WTW 108710
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Solutions de tampons techniques pour pH 2,00, pH 4,01, pH 7,00 et pH 10,01  : pH 4,01, pH 7,00. Ceci permet d’adapter facilement les tailles en vrac à une utilisation individuelle. Le tampon 10.0 est un cas spécial : il ne convient toujours qu’aux dispositifs InoLab™ du niveau de série 1, 2, 3, aux instruments de mesure portatifs 3xx ainsi qu’à plusieurs autres anciens dispositifs. Toutes les solutions de tampons techniques modernes sont traçables au PTB (Physical Technical Government Agency) ou NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis). Leur précision de pH est de ± 0,03.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 10
Forme physique Liquid
Quantité 50 mL
Conditionnement Flacon
Traçabilité au NIST Yes
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.