Learn More
Equip Labo™ Dosserets pour paillasse
Marque: Equip Labo™ 8127
Code nomenclature Nacres: JA.02
Additional Details : Poids : 0.80000kg
Description
Paillasse sèche hauteur 90cm• Charge maximale 130kg
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin réglable
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
• Paillasse sèche revêtement grès étiré
• Résistante aux:
• Contraintes thermiques jusqu'à 200°C
• Acides (sauf fluorhydrique), agents chimiques
• Chocs mécaniques et flexion
• Pression et UV
• Paillasse grès étiré
• Inclus prête à monter
Specifications
Plan de travail blanc en grès extrudé | |
Grès extrudé blanc | |
Dosseret de paillasse | |
750 mm | |
120 cm |
750 x 1200 x 900 mm | |
12 mois | |
900 mm | |
130 kg | |
150 mm |