Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE ou APC
IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ APC pour MHC I Streptamers™ est conçu pour la coloration / l’isolement FACS des cellules T cytotoxiques spécifiques de l’antigène (CD8).
402.00€ - 403.00€
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15653888
|
IBA Lifesciences
6-5000-001 |
Conjugué PE |
403.00€
50µL |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15663888
|
IBA Lifesciences
6-5010-001 |
Conjugué APC |
402.00€
50µL |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Strep-Tactin™ conjuguée à la R-Phycoérythrine (PE) ou à l’allophycocyanine (APC) convient à la coloration ou à l’isolement de cellules T cytotoxiques spécifiques de l’antigène (MHC I Streptamer™) ou de cellules spécifiques de marqueurs de surface (Fab-TACS™/Nano-TACS™) basées sur la technologie IBAs Strep-tag™.
- Pour cibler des cellules spécifiques, des complexes MHC I, des fragments Fab à faible affinité ou des Nanobodies fusionnés à Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps ou Nano-Streps) sont requis en plus de la Strep-Tactin™ fluorescente.
- Strep-Tactin™ multimérise MHC I-Streps ou Fab-/Nano-Streps, ce qui garantit une liaison stable aux cellules.
- Les complexes fluorescents qui en résultent permettent de colorer des cellules spécifiques à la molécule MHC I chargée de peptides ou à un marqueur de surface sélectionné.
- L’ajout de la biotine inverse la multimérisation et provoque la dissociation de MHC I-Streps ou Fab-/Nano-Streps de la surface cellulaire.
- L’élimination complète de tous les réactifs de marquage préserve’l’activité biologique complète des cellules.
Spécification
50 tests |
For Research Use Only.