Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, suspension à 50 %
Utilisé pour la purification de protéines recombinantes Strep-tag™ sous écoulement par gravité et basse pression ou FPLC
103.00€ - 1240.00€
Spécification
Stabilité | 6 mois après réception. |
---|---|
Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
Capacité de liaison | Biotine : > Résine de 300 nmol/ml |
Type de produit | Suspension à 50 % |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12866446
|
IBA Lifesciences
2-1206-025 |
50 ml |
1240.00€
50mL |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12846446
|
IBA Lifesciences
2-1206-002 |
4 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- La résine haute capacité offre une capacité de liaison 2 à 3 fois plus élevée pour les protéines streptides que la suspension Superflow Strep-Tactin standard
- Rendements plus élevés de protéines Strep-tag très pures
- La résine en vrac est recommandée pour le conditionnement des colonnes et des cartouches car la résine est optimisée pour la chromatographie d'affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots
- Capacité de liaison : 1 ml de résine sédimentée (correspondant à 2 ml de suspension à 50 %) est utile pour la purification en une étape de 50 à 100 nmol de protéine Strep-tag recombinante (jusqu’à 3 mg dans le cas de la protéine 30 kDa)
Spécification
6 mois après réception. | |
2°C à 8°C | |
Biotine : > Résine de 300 nmol/ml | |
Suspension à 50 % |
Usage exclusivement réservé à la recherche.