Learn More
IBA Lifesciences Colonne Strep-Tactin™XT 4Flow™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.24
                    Click to view available options
                                Quantité:
                                1 ml
                                5 ml
                                10 ml
                                5 x 0,2 ml
                                Unit Size: 
                                1 kit
                    Description
- Les colonnes Strep-Tactin™XT 4Flow™ contiennent une agarose à 4 % associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™XT et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ via un écoulement par gravité.
 - En raison de la grande compatibilité du pH, de l’excellente stabilité à la pression, de la pureté cible exceptionnelle (> 95 %) et de l’affinité de liaison la plus élevée, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles.
 - L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
 - En outre, la Strep-Tactin™XT 4Flow™ permet l’application d’agents dénaturants comme l’urée.
 - Pour réduire la période d’attente pendant l’application d’échantillons et de tampons, l’utilisation de l’aide à l’application WET FRED est recommandée.
Specifications
Specifications
| Matrice | Agarose à 4 %, réticulée | 
| Granulométrie | 50 à 150 μm sphérique | 
| Quantité | 5 x 0,2 ml | 
| Cible | Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™II | 
| Format | Colonne à écoulement par gravité pré-conditionnée | 
Usage exclusivement réservé à la recherche.
                    Product Content Correction
                Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
			IBA Lifesciences Colonne Strep-Tactin™XT 4Flow™ > 
            Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction