Learn More
IBA Lifesciences Conjugué Strep-Tactin™XT
Détection de protéines IBA Lifesciences GmbH avec des conjugués Strep-Tactin™ conçus pour la détection de Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™ en immunofluorescence et FACS.
Marque: IBA Lifesciences 2-1565-050
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Description
Strep-Tactin™XT est une variante de streptavidine qui se lie à Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ avec une affinité et une spécificité élevées.Elle est disponible comme conjugué avec des colorants fluorescents (DY-488, DY-549, DY-649) pour une détection rapide et dirigée des protéines hybrides à extrémité N-terminale, à extrémité N-terminale et à marquage interne Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ dans des applications comme ELISA, FACS, l’immunohistochimie et l’immunocytochimie.
Les maxima d’absorption / émission des colorants fluorescents sont les suivants :
• DY-488 : 493/518 nm
• DY-549 : 550-560/575 nm
• DY-649 : 655/676 nm
Spécification
0,10 ml | |
Strep-Tactin™XT conjugué avec DY-549 | |
Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C | |
ELISA, FACS, transfert Western, immunofluorescence | |
Protéine recombinante |
0,5 mg/ml | |
Solution en PBS ; 0,01 % de NaN3 ; 1 mg/ml de BSA | |
50 μg | |
Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ | |
DY-549 |
For Research Use Only.