Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin eFluor™ 710 Conjugate
Couramment utilisé dans les protocoles de coloration indirecte pour détecter les anticorps primaires biotinylés dans la cytométrie en flux. La streptavidine se lie à la biotine avec une forte affinité.
109.00€ - 228.00€
Spécification
Concentration | 0,2 mg/ml |
---|---|
Conjugué | eFluor 710 |
Forme | Liquide |
Gamme de produits | eBioscience™ |
Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
Alert:
Contient de l’azoture
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15331840
|
Invitrogen™
49-4317-80 |
25 μg |
109.00€
25µg |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15341840
|
Invitrogen™
49-4317-82 |
100 μg |
228.00€
100µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
0,2 mg/ml | |
Liquide | |
Conjugué de streptavidine (fluorescent) | |
eFluor 710 |
eFluor 710 | |
eBioscience™ | |
Biotine |
Usage exclusivement réservé à la recherche