Description
- Bonne protection des produits
- Sans couture pour éviter les frottements ou les irritations
- Ambidextres
- Permettent aux mains de respirer, empêchant ainsi la surchauffe et la transpiration
- Lavable à 40°C sans rétrécissement ni perte de forme
- Doux, confortables, souples et peu pelucheux
- Les applications incluent les manipulations générales, les manipulations délicates et l’assemblage précis de pièces sèches
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Nylon |
| Structure | Maille sans coutures |
| Matériau de la manchette | Nylon |
| Coating Material | Uncoated |
| Couleur | Blanc |
| Finition externe | No Texture |
| Qualité | Jauge 13 |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants légers |
| Afficher plus |