Learn More
Aluminate de strontium, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374597
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11374597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039647.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12004-37-4 | SrAl2O4
Strontium aluminate acts as a photo luminescent phosphor with long persistence of phosphorescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12004-37-4
Formule moléculaire SrAl2O4
Numéro MDL MFCD00054054
Synonyme strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium aluminate
Forme physique Poudre maillée de -100
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 205.58
Densité 3.559