Learn More
Hydroxyde de strontium octahydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10441671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10441671
Marque: Thermo Scientific Acros 270230010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1311-10-0
Formule moléculaire H18O10Sr
Poids moléculaire (g/mol) 265.75
Numéro MDL MFCD00150395
Clé InChI UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium hydroxide octahydrate
Point de fusion 100.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire Sr(OH)2·8H2O
Merck Index 14,8843
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in acids
Poids de la formule 265.75
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Strontium hydroxide octahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.