Learn More
Solution de strontium pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Catalog Number p-7083632
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
7440-24-6
Sr
87.62
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
5359327
CHEBI:33324
strontium
[Sr]
7440-24-6
Sr
87.62
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
5359327
CHEBI:33324
strontium
[Sr]
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Nom chimique ou matériau Strontium
Concentration 1g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 100 mL
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvant ou matrice H2O
Forme physique Liquid