Learn More
Solution étalon de métal au strontium 1000 ppm, pour ICP, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | 134060 |
| Couleur | Incolore |
| pH | 1 |
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Strontium solution 1000 ppm
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.