missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16857864 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16857864 20 μL 20µL
16847864 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16857864 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 178701AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of sulfated steroid precursors to estrogens during pregcy. The encoded protein is found in the endoplasmic reticulum, where it acts as a homodimer. Mutations in this gene are known to cause X-linked ichthyosis (XLI).

Spécification

Antigène STS
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.24 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression STS
Numéro d’ordre du gène P08842, P15589, P50427
Alias de gène ARSC, ARSC1, Arylsulfatase C, ASC, ES, SSDD, Steroid sulfatase, Steryl sulfatase, Steryl sulfate sulfohydrolase, STS
Symboles de gène(s) STS
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène STS Fusion Protein Ag12353
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 20905, 24800, 412
Espèces cibles Human, Rat, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.